ST1070
Anti-Tiam1 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-T-Cell Lymphoma Invasion and Metastasis 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TIAM1(7074)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Jurkat or NIH3T3 cells
Sonstige Hinweise
Qi, H., et al. 2001. Cell Growth Differ.12, 603.
Stam, J.C., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 28447.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1