SF006
ESGRO Complete Accutase
The ESGRO Complete Accutase is a cell detachment solution of proteolytic & collagenolytic enzymes, qualified for use for the detachment of mouse embryonic stem cells cultured in serum-free conditions with ESGRO Complete Clonal Grade Medium.
Synonym(e):
Stem Cell Tested Accutase
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Aufnahme
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
1. Accutase® bei Raumtemperatur auftauen.
2. Platte, Flasche oder Beads mit steriler PBS waschen.
3. 10 ml Accutase pro 75-cm2-Oberfläche mittels aseptischer Verfahren in die Kulturplatte oder -flasche geben.
4. Kultur wieder in den Inkubator bei 37 °C stellen, bis sich die Zellen abgelöst haben (5–10 Minuten).
5. Zellen wie gewohnt zählen und passagieren. Es sind keine zusätzlichen Waschschritte oder Enzymhemmer erforderlich.
Physikalische Form
1X Accutase® Enzyme in Dulbeccos PBS mit 0,5 mM EDTA•4Na und 3 mg/l Phenolrot.
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable