Dokumente
SCT041
Sigma-Aldrich
BioTracker-Kupfer-Lebendzellfarbstoff, grün
Live Cell imaging probe for detection of Copper (Cu+) ion in live cells.
Synonym(e):
Fluorescent Cu+ detection
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.47
Form
lyophilized
Anwendung(en)
cell analysis
Nachweisverfahren
fluorometric
Allgemeine Beschreibung
Kupfer ist eines der Spurenmetalle, die von lebenden Organismen benötigt werden, und ein wesentlicher Kofaktor für die Enzymaktivitäten von Cytochrom-c-Oxidase, Superoxiddismutase und Tyrosinase. Zugleich führt eine anormale Kupfer-Homöostase zu schweren Erkrankungen wie der Menkes-Krankheit und dem Morbus Wilson und kann mit der Alzheimer-Krankheit und Karzinomen zusammenhängen.Der BioTracker-Kupfer-Lebendzellfarbstoff, grün, ist eine Fluoreszenzsonde zum Nachweis von Cu+, einem dominanten Redox-Zustand von Kupfer in einer intrazellulären Reduktionsumgebung. Der Farbstoff ist ein farbloses Material nahezu ohne Fluoreszenz. Bei der Reaktion mit Cu+ erhöht sich die Fluoreszenzintensität bei 510 nm um mehr als das 100-fache gegenüber der Intensität vor der Reaktion. Bei Vorliegen reaktiver Sauerstoffspezies und anderen Spurenmetalle in Zellen wie Cu2+, Mn2+, CO2+, Ni2+, Fe+, Fe2+ und Zn2+ wird jedoch kein Anstieg der Fluoreszenz beobachtet.Spektrale Eigenschaften:Absorption (max): 480 nmEmission (max): 510 nmForschungskategorie:Lebendzellfarbstoff
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
728.8 °F
Flammpunkt (°C)
387.1 °C