Merck
SCC161
Sigma-Aldrich
Humane CF-Bronchialepithelzelllinie CFBE41o- 6.2 DeltaF508-CFTR
Human
Synonym(e):
CFBE41o, CF41o, CFBE
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
Produktbezeichnung
Humane CF-Bronchialepithelzelllinie CFBE41o- 6.2 DeltaF508-CFTR, CFBE41o- 6.2 ΔF508-CFTR human CF bronchial epithelial cell line may be used to study the relationship between CFTR mRNA expression and Cl transport function.
Biologische Quelle
human
Methode(n)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Mukoviszidose (auch: zystische Fibrose, CF) ist eine letale autosomal-rezessive Erkrankung, die durch Mutationen im CFTR-Gen (CF Transmembrane Conductance Regulator) verursacht wird, das als cAMP-aktivierter und phosphoryliert-regulierter Cl-Kanal fungiert. Die vorherrschende Mutation im CFTR-Gen ist eine Trinukleotid-Deletion, die zum Verlust eines Phenylalanins bei den Aminosäuren 508 (ΔF508) im CFTR-Protein führt. Diese Mutation macht ca. 66 % aller CF-Allele aus .
Die humane CF-Bronchialepithelzelllinie CFBE41o- 6.2 WT-CFTR ist ein Subklon, der mit einem auf dem Epstein-Barr-Virus (EBV) basierenden episomalen pCEP4-β-Vektor von der Elektroporation der parentalen Zelllinie CFBE41o- abgeleitet wird, der die ΔF508-CFTR-cDNA in voller Länge von 6,1 kb und ein Hygromycin-B-Resistenzgen enthält . Die 6,2-kb-ΔF508-CFTR-cDNA enthält am ΔF508-Locus anstelle des natürlich vorkommenden CTT das Trinukleotid TTT und ermöglicht so die Differenzierung zwischen der endogenen ΔF508-CFTR- und der plasmidabgeleiteten ΔF508-CFTR-Expression. Die 6,2-kb-ΔF508-CFTR-cDNA enthält sowohl die 5’- als auch die 3’-UTR-Sequenzen, die bekanntermaßen die translationale Effizienz und mRNA-Stabilität beeinflussen. Die parentale CFBE41o- ist eine humane CF-Bronchialepithelzelllinie, die von einem CF-Patienten stammt, der homozygot für die ΔF508-CFTR-Mutation ist, und mit dem defekten SV40-Plasmid am Replikationsursprung (pSVori-) immortalisiert wurde .
Etablierte CF-Bronchialepithelzelllinien, die entweder durch Wildtyp- oder ΔF508-CFTR-mRNA ergänzt werden, werden dazu beitragen, Erkenntnisse über die Beziehung zwischen der transgen abgeleiteten CFTR-mRNA-Expression und der Rettung der cAMP-abhängigen Chlorid-Transportfunktion zu gewinnen.
Beschreibung der Zelllinie
Epithelzellen
Anwendung
Die humane CF-Bronchialepithelzelllinie CFBE41o- 6.2 ΔF508-CFTR kann zur Untersuchung der Beziehung zwischen der CFTR-mRNA-Expression und der Cl-Transportfunktion verwendet werden.
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß der “Academic Use Agreement” verkauft, wie in der Produktdokumentation dargelegt. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an [email protected].
Qualität
• Jedes Fläschchen enthält ≥1 x 10⁶ lebensfähige Zellen.
• Die Zellen wurden mittels PCR getestet und weisen ein negatives Ergebnis für HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, C, und HIV-1 und 2 auf, was mit dem humanen Essential-CLEAR-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services beurteilt wurde.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
• Jede Zellcharge wird mittels STR-Analyse genotypisiert, um die eindeutige Identität der Zelllinie zu verifizieren.
Lagerung und Haltbarkeit
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Haftungsausschluss
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Die Gesetzgebung verpflichtet {HCompany} dazu, bestimmte Informationen zu Ihnen und der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier zu finden.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Beate Illek et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 22(1-4), 57-68 (2008-09-05)
Little is known about the relationship between CF transmembrane conductance regulator (CFTR) gene expression and the corresponding transport of Cl. The phenotypic characteristics of polarized DeltaF508 homozygote CF bronchial epithelial (CFBE41o-) cells were evaluated following transfection with episomal expression vector
Artikel
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.