Merck
PP2502500
Millipore
Polypropylen-Membranfilter, Porengröße 25,0 μm
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophobic
Synonym(e):
Polypropylen-Netzfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Porengröße:
25.0 μm pore size
Materialien:
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Leistungsmerkmale:
hydrophobic
Filterdurchm.:
25 mm
Dicke:
360 μm
Sterilität:
non-sterile
Materialien
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
100 °C max. temp.
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
360 μm
Porengröße
25.0 μm pore size
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: PP25
Filtertyp: Netzfilter
Millipore-Polypropylenfilter werden aus 100 % reinem Polypropylen hergestellt. Sie eignen sich ideal für allgemeine Klärungs- und Vorfiltrationsanwendungen, einschließlich Lösungsmittel, entionisiertes Wasser und Maßnahmen zur Keimreduzierung. Sie bieten auch eine breite thermische Kompatibilität.
Die Vorfilter bieten eine hohe Partikelretention, eine hohe Schmutzaufnahmekapazität und einen geringen Druckabfall. Sie sind für die Filtration von organischen Lösungsmitteln konzipiert, können aber auch – nach entsprechender Benetzung mit Alkohol – für die Filtration von wässrigen Lösungen eingesetzt werden.
Merkmale und Vorteile:
•Kompatibel mit aggressiven Lösungsmitteln
•Vorfilter haben eine hohe Schmutzaufnahmekapazität
Anwendungen:
Allgemeine Vorfiltration und Klärung, geeignet für organische Lösungsmittel
Anwendung
Sammlung von Zellen und Proteinpräzipitaten
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
  • Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) gefiltert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung abzuscheiden.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13