Fortfahren mit
PHWP04700
MCE-Membranfilter; Porengröße 0,3 μm
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Synonym(e):
MF-Millipore™-Membranfilter, Porengröße 0,3 µm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.3 μm pore size, 77 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
2%
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
bubble point
≥2.4 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Die MF-Millipore-Membranfilter sind aufgrund ihrer Membranen mit biologisch inerten Gemischen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat eines der am häufigsten bei Analyse- und Forschungsanwendungen eingesetzten Produkte.
Die MF-Millipore Filter ohne Triton Tensid enthalten einen geringen Anteil an grenzflächenaktiven Stoffen und weisen einen geringeren extrahierbaren Wassergehalt als MF-Millipore Standardfilter auf.
Eigenschaften & Vorteile:
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in einer Reihe an Porengrößen, in Schwarz oder Weiß, mit oder ohne gerasterter Oberfläche
- Kompatibel mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavieren
Filtercode: PHWP
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • Bioassays
  • Überwachung der Luftqualität
  • Partikelüberwachung
  • Partikelentfernung
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHWP09025AAWP14250AABP04700
description
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, black
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
manufacturer/tradename
Millipore, MF-Millipore™
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
parameter
75 °C max. temp., 3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
3 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 32 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
75 °C max. temp., 16 L/min-cm2 air flow rate, 190 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
16 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 190 mL/min-cm2 water flow rate
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
pore size
82 % porosity, 0.8 μm pore size
pore size
82 % porosity, 0.8 μm pore size
diam.
47 mm
diam.
90 mm
diam.
142 mm
diam.
47 mm
material
white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter
material
white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter, plain filter
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
pictograms
Flame
signalword
Danger
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)