Merck
PBQK04310
Millipore
Ultrafiltrationsscheiben, 50 kDa NMW
Biomax®, filter diam. 44.5 mm
Synonym(e):
PES-Membranfilter, 50 kDa NMWCO
About This Item
UNSPSC-Code:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
polyethersulfone membrane
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Biomax®
Methode(n)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Filterdurchm.
44.5 mm
Filtrationsfläche
13.4 cm2
Porengröße
50 kDa NMWCO
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
  • Geschnittene Membranschreiben für die Ultrafiltration in Biomax® Polyethersulfon (PES) eignen sich ideal für die Proteinkonzentration, -aufreinigung und -entsalzung.
  • Zum Konzentrieren oder Entsalzen von Serum, Plasma oder aufbereiteten Kulturmedien optimiert.
  • Passend für Ihre Anwendungsanforderungen ist eine große Auswahl von Porengrößen verfügbar.
Anwendung
50 kDa NMWL, Biomax Polyethersulfon, 44,5 mm Durchmesser
Rechtliche Hinweise
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1