Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene (Screen (feed)), polypropylene cap (end cap), polypropylene housing
product line
Pellicon®
storage condition
do not freeze
parameter
4-8 L/min-m2 flow rate
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
H
2.3 cm (0.92 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
filtration area
0.11 m2
size
23 mL , Volume (feed), 7 mL , Volume (permeate)
width
5.6 cm (2.2 in.) , 56 mm
matrix
(Ultracel)
pore size
30 kDa pore size
pH
1-14
storage temp.
2-8°C
General description
Filtrationsprozesse, für die höhere Betriebsdrücke und Temperaturen sowie
kaustische Reinigungsverfahren erforderlich sind.
Ob im Klein- oder Großmaßstab, die Pellicon®-3-Kassetten eignen sich für den Einsatz in Forschung, Prozessskalierung (Scale-up und Scale-down), Anwendungsentwicklung und Herstellung. Das Pellicon®-3-Design und der automatisierte Herstellungsprozess sorgen für eine unschlagbare Leistungskonsistenz zwischen den Kassettengrößen. Außerdem bieten die Pellicon®-3-Geräte eine größere Auswahl an Kassettengrößen für die optimierte Entwicklung von Scale-up- und Scale-down-Prozessen. Dank des überarbeiteten Designs sind die Pellicon®-3-Kassetten schnell und einfach zu handhaben, zu installieren und zu entfernen. Die Konstruktionsmaterialien sind mit einer Vielzahl chemischer Reinigungsmittel kompatibel.
Application
Features and Benefits
- Robuste, blasenfreie Membran für optimale Produktretention und Leistungskonsistenz
- Einzigartiges Feed-Screen-Design für einen hohen Massentransfer mit Durchfluss für eine höhere Endkonzentration
- Schnelles und zuverlässiges Up- und Down-Scaling vom Labor bis zur Produktion
- Automatisierte Herstellung für unschlagbare Leistungsfähigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit
- Einfache Installation und Reinigung
- Beständig gegenüber Chemikalien und extremen Temperaturen
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| pore size 30 kDa pore size | pore size 3 kDa pore size | pore size 30 kDa pore size | pore size 30 kDa pore size |
| filtration area 0.11 m2 | filtration area 0.11 m2 | filtration area 88 cm2 | filtration area 0.57 m2 |
| technique(s) tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable | technique(s) tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable | technique(s) tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable | technique(s) tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable |
| product line Pellicon® | product line Pellicon® | product line Pellicon® | product line Pellicon® |
| material composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene cap (end cap), polypropylene (Screen (feed)), polypropylene housing | material composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene (Screen (feed)), polypropylene cap (end cap), polypropylene housing | material composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene (Screen (feed)), polypropylene cap (end cap), polypropylene housing | material cap (Polypropylene-encapsulated stainless steel end cap), composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene (Screen (feed)), polypropylene housing |
| matrix (Ultracel) | matrix (Ultracel) | matrix (Ultracel) | matrix (Ultracel) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pellicon® 3-Kassette mit Biomax® Membran
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
So finden Sie die Produktnummer
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung