OP14
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-2) Mouse mAb (9G6)
liquid, clone 9G6, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-ErbB2, Anti-Erythroblastosis Virus, Anti-HER2, Anti-c-Neu
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9G6, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ERBB2(2064)
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Hinweis zur Analyse
Normal skin tissue or HepG2 cells
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg