Dokumente
NWKITSQ
Millipore
Immobilon® -PSQ PVDF NOW Bundle
8.5 cm x 10 m roll, 0.2 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
NACRES:
NB.23
product name
Immobilon®-PSQ-NOW-Paket, 0.2 um filter ( 0.2 micron ) pore size Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting using Chemiluminescence, Chromogenic or Radioactive detection methods. Comes in an 8.5 cm x 10 m roll.
Materialien
PVDF membrane
plain filter
white filter
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Verpackung
dispenser box of 1
roll of 2
Hersteller/Markenname
Immobilon®
Methode(n)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Walze B × L
26.5 cm × 3.75 m
Porengröße
0.20 μm pore size
Kapazität
262 μg/cm2 adsorption capacity(Insulin)
340 μg/cm2 adsorption capacity(BSA)
448 μg/cm2 adsorption capacity(Goat IgG)
Nachweisverfahren
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Allgemeine Beschreibung
Das Immobilon-NOW-System bietet bequeme Handhabung mit nur einem Schnitt für standardmäßige Mini-Blots (7 x 8,5 cm) und Midi-Blots (8,5 x 13,5 cm).
Filtercode: ISEQ
Kompatible Färbemethoden:
  • Coomassie-Brillantblau
  • Amido-Schwarz
  • Indische Tinte
  • Ponceau-S-Rot
  • Kolloidales Gold
  • CPTS
  • Toluidinblau
  • Transillumination
  • SYPRO Ruby
Primäre Bindungsmechanismen: Elektrostatisch, hydrophob
Komponenten
Dieses Paket enthält den Immobilon-NOW-Spender und zwei Immobilon-PSQ-Transfermembranrollen im Format 8,5 cm x 10 m.
Rechtliche Hinweise
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany