Fortfahren mit
NM0021
NovaSeal-Färbe-Kits
1/4 in. ID x 1/2 in. OD
Synonym(e):
Cutting Die for Electrical Crimping Tool
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0001PK100
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
NM0039NM0040NM0041
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0001PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0001PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0002PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0019PK100
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NovaSeal-Färbe-Kits