Merck
MXPESP5CN
Ventilauslasskappe und Nadel
Accessory used in On-line sampling and filtration of aqueous liquids
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32160606
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene cap
Quality Segment
packaging
pkg of 5 numbers
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
input
sample type wine
sample type cider
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type soft drink
sample type dairy
sample type beer
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
shipped in
ambient
General description
Die Ventilauslasskappe mit Nadel ist ein Zubehörteil des MicropreSure®-Probennehmers. Der MicropreSure® Probennehmer ist ein Online-Probennehmer zur Vereinfachung der mikrobiologischen Inprozess-Kontrolle. Das Design ist einfach und schützend, damit Proben direkt an der Entnahmestelle aseptisch verarbeitet werden können, wodurch das Kontaminationsrisiko verringert wird. Die Ventilauslasskappe mit Nadel wird verwendet, um die Öffnung nach Verwendung zu verschließen.
Application
Das MicropreSure®-Probennahmeventil mit Nadel wird für Keimbelastungsprüfungen für die Online-Probenahme und -Filtration von wässrigen Flüssigkeiten wie Bier, Milchprodukten, Mineralwasser, Erfrischungsgetränken, Cider, Sportgetränken und Wein sowie zur Analyse von pharmazeutischen Produkten eingesetzt.
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)