Fortfahren mit
MX0075
Magnesium sulfate
anhydrous powder Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR
Synonym(e):
Magnesium Sulfate, Anhydrous, Sulfuric Acid Magnesium Salt, Epsom salts
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
MgO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.37
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-298-2
MDL number:
eCl@ss:
38030409
Assay:
≥98.0% (complexometric)
Form:
powder
Solubility:
300 g/L
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (complexometric)
form
powder
loss
≤2% loss on ignition
color
white
pH
7.9 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
1124 °C (Lit.)
solubility
300 g/L
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, nitrate (NO3-): ≤0.005%
cation traces
As: ≤0.001%, Ca: ≤0.04%, Fe: ≤0.001%, Mn: ≤0.001%, NH4+: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Mg+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Determination of pesticide residues in soybeans using QuEChERS followed by deep eutectic solvent-based DLLME preconcentration prior to gas chromatography-mass spectrometry analysis.: This study highlights a novel application of magnesium sulfate in pesticide residue analysis, employing it within the QuEChERS method to enhance preconcentration and detection capabilities in agricultural chemistry (Petrarca et al., 2024).
Analysis Note
Ammonium (NH4): 0.005% max
Arsenic (As): 0.001% max
Assay (complexometric): 98.0% min
Calcium (Ca): 0.04% max
Chloride (Cl): 0.001% max
Color: White
Form: Powder
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Iron (Fe): 0.001% max
Loss on ignition: 2.0% max
Manganese (Mn): 0.001% max
Nitrate (NO3): 0.005% max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium sulfate
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c