MPVL10CA3
Durapore® 0,1 µm, Millipak® Kapsel
filtration area 500 cm2, matrix Durapore®
Synonym(e):
Gamma Compatible Millipak -100 Filter Unit 0.1 μm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
Qualitätsniveau
Sterilität
irradiated
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
gamma compatible
gamma compatible
Produktlinie
Millipak®
Leistungsmerkmale
gamma compatible
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipak®
Parameter
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
3.8 L/min flow rate at 2.45 bar (ΔP)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
50 L process volume
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
5.1 in.
Breite
3.0 in.
Durchmesser
7.6 cm (3.0 in.)
Filtrationsfläche
500 cm2
Durchm. Einlassanschluss
9/16 in.
Durchm. Auslassanschluss
9/16 in.
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤2.5 mg/device
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.1 μm
Blasenpunkt
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
Fitting
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Sonstige Hinweise
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Angaben zur Herstellung
3 Autoklavenzyklen von 90 min bei 123 °C; gammabeständig bis zu 45 Kilogray (4,5 Megarad); nicht inline dampfsterilisierbar
Hinweis zur Analyse
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.