MABX8420
Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, clone 503
suitable for lateral flow assay, suitable for ELISA
Synonym(e):
2019-nCoV, SARS-CoV
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
503, monoclonal
Methode(n)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
lateral flow assay: suitable
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
SARS coronavirus ... N(43740575)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Affinity Purification
Purified mouse monoclonal in buffer containing 10mM PBS with 0.1% P300, pH 7.4.
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable