MABX8415
Anti-COVID-19 & SARS-CoV, Nucleoprotein Antibody, 1055
suitable for ELISA, suitable for western blot
Synonym(e):
SARS-CoV-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1055, monoclonal
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable