MABX8410
Anti-COVID-19, Nucleoprotein Antibody, 1069
suitable for ELISA
Synonym(e):
SARS-CoV-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1069, monoclonal
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
ELISA: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable