MABT852M
Anti-Podoplanin Antibody, clone LpMab-21
clone LpMab-21, from mouse
Synonym(e):
Aggrus, Glycoprotein 36, Gp36, PA2.26 antigen, T1-alpha, T1A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
LpMab-21, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDPN(10630)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
ELISA Analysis: A representative lot detected Podoplanin in ELISA applications (Kaneko, M.K., et. al. (2017). Cancer Med. 6(2):382-396).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Podoplanin in Flow Cytometry applications (Kaneko, M.K., et. al. (2017). Cancer Med. 6(2):382-396).
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Podoplanin in one million HEK293 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable