MABT165
Anti-p130cas/BCAR1 Antibody, clone 2C1.1
clone 2C1.1, from mouse
Synonym(e):
Breast cancer anti-estrogen resistance protein 1, Cas scaffolding protein family member 1, Crk-associated substrate, p130Cas
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C1.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BCAR1(9564)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected p130cas/BCAR1 in 10 µg of A431 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2