MABT140
Anti-Claudin-4 Antibody, clone 10B4.3
clone 10B4.3, from mouse
Synonym(e):
Claudin-4, Clostridium perfringens enterotoxin receptor, CPE-R, CPE-receptor, Williams-Beuren syndrome chromosomal region 8 protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10B4.3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CLDN4(1364)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
ECM-Proteine
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Claudin-4 in human ileum and human tonsil tissue.
Qualität
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Claudin-4 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable