Wichtige Dokumente
MABS497
Sigma-Aldrich
Anti-Cytochrom P450 26B1-Antikörper, Klon 4B7.2
clone 4B7.2, from mouse
Synonym(e):
Cytochrome P450 26B1, Cytochrome P450 26A2, Cytochrome P450 retinoic acid-inactivating 2, Cytochrome P450, subfamily XXVIB, polypeptide 1, Cytochrome P450RAI-2, Retinoic acid-metabolizing cytochrome
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4B7.2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CYP26B1(56603)
Allgemeine Beschreibung
Cytochrom P450 26B1 (UniProt Q9NR63; auch als Cytochrom P450 26A2, Cytochrome P450 retinoic acid-inactivating 2, Cytochrom P450, subfamily XXVIB, polypeptide 1, Cytochrom P450RAI-2, Retinoic acid-metabolizing cytochrome bekannt) wird beim Mensch vom Gen CYP26B1 (auch als CYP26A2, P450RAI2, RHFCA bekannt, Gen-ID 56603) kodiert. Cytochrom P450 (CYP)-Proteine sind primär membranassoziierte Oxidasen, die entweder an der inneren Membran von Mitochondrien oder im endoplasmatischen Retikulum lokalisiert sind. Neben der Verarbeitung von endogenen Substraten metabolisieren CYP auch exogene Wirkstoffe und potenziell toxische Chemikalien. Die humane CYP-Superfamilie besteht aus 57 Genen und mehr als 59 Pseudogenen, die in 18 Familien und 43 Unterfamilien unterteilt ist. Die CYP26-Unterfamilie von Enzymen (CYP26A1, CYP26B1/CYP26A2, CYP26C1) sind Retinsäurehydroxylasen, die für die Inaktivierung von all-trans-Retinsäure zu hydroxylierten Formen wie 4-Oxo-, 4-OH- und 18-OH-all-trans-Retinsäure verantwortlich sind. CYP26B1 wird in Kolorektalkrebs (CRC)-Zellen überexprimiert. Eine hohe CYP26B1-Expressionsstärke bei CRC-Patienten steht mit einer schlechten Prognose in Zusammenhang. CYP26B1-Mutationen kommen in radiohumeralen Fusionen mit anderen Skelett- und kraniofazialen Anomalien (RHFCA), einer Erkrankung, die durch kraniofaziale Fehlbildungen, okzipitale Enzephalozele, radiohumerale Fusionen, Oligodaktylie, fortgeschrittene Skelettreife und kalvariale Mineralisierungsdefekte charakterisiert ist, vor.
Spezifität
Eine Reaktion mit allen drei gespleißten Isoformen von humanem CYP26B1 wird erwartet, wie von UniProt beschrieben (Q9NR63).
Immunogen
Epitop: Intern (C-terminale Hälfte).
GST-markiertes rekombinantes internes Fragment der C-terminalen Hälfte von humanem Cytochrom P450 26B1.
Anwendung
Anti-Cytochrom P450 26B1-Antikörper, Klon 4B7.2 ist ein Antikörper gegen Cytochrom P450 26B1 zur Verwendung in Western Blot und Immunhistochemie (Paraffin).
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Toxikologie & Arzneimittelresistenz
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Cytochrom P450 26B1 in humanem Hirn-, Mäusehirn- und Rattenkleinhirngewebe nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in mikrosomalem Lysat von Mäusegehirngewebe.
Western-Blot-Analyse: 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Cytochrom P450 26B1 in 10 µg mikrosomalem Hirngewebelysat der Maus nach.
Zielbeschreibung
~ 57 kDa gemessen. 57,51 kDa (Isoform 1), 49,01 kDa (Isoform 2) und 55,76 kDa (Isoform 3) berechnet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG2aκ-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable