MABS471
Anti-CYP26C1 Antibody, clone T6P1C7*E7
clone T6P1C7*E7, from mouse
Synonym(e):
Cytochrome P450 26C1, CYP26C1, Cytochrome P450, family 26, subfamily C, polypeptide 1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
T6P1C7*E7, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CYP26C1(340665)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
ELISA Analysis: Clone T6P1C7*E7 hybridoma culture supernatant deteced ovalbumin-conjugated immunogen peptide by ELISA (Brown, G.T., et al. (2014). PLoS One. 9(3):e90776).
Western Blotting Analysis: Clone T6P1C7*E7 hybridoma culture supernatant deteced the expression of exogenously transfected CYP26C1 in lysates from transfected, but not mock-transfected, human embryonic kidney cells (Brown, G.T., et al. (2014). PLoS One. 9(3):e90776).
Qualität
Western Blotting Analysis: 10 µg/mL of this antibody detected CYP26C1 in 50 µg of human liver microsome lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable