MABS1720
Anti-Acetyl-CoA Synthetase Antibody, clone 6C1.2
clone 6C1.2, from mouse
Synonym(e):
Acetyl-coenzyme A synthetase, cytoplasmic, Acetate-CoA ligase, Acetyl-CoA synthetase, AceCS, ACS, Acyl-activating enzyme, Acyl-CoA synthetase short-chain family member 2
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6C1.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACSS2(55902)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected acetyl-CoA synthetase in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable