MABS15
Anti-IRS-2-Antikörper, Klon 9.5.2
clone 9.5.2, from mouse
Synonym(e):
insulin receptor substrate 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9.5.2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IRS2(8660)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Insulin/Energie-Signalisierung
Signalgebung
Qualität
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde IRS-2 in 10 µg von mit Insulin behandeltem CHO-IR/IRS-2-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Mit Insulin behandeltes CHO-IR/IRS-2-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable