MABS1171
Anti-MPST Antibody, clone 1H10.1
clone 1H10.1, from mouse
Synonym(e):
3-mercaptopyruvate sulfurtransferase, MpST, MST, tRNA thiouridine modification protein, TUM1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H10.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MPST(4357)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Toxikologie & Arzneimittelresistenz
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected MPST in human heart and kidney tissue sections.
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MPST in 10 µg of SHSY-5Y cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1