MABS1132
Anti-CDKL5-Antikörper, Klon 8F3.1
clone 8F3.1, from mouse
Synonym(e):
Cyclin-dependent kinase-like 5, Serine/threonine-protein kinase 9
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8F3.1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Cdkl5(382253)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Signalgebung
Entwicklungssignalübertragung
Qualität
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wiesen CDKL5 in 10 µg Gewebelysat aus dem Kleinhirn von Mäusen nach.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable