MABN838
Anti-Retinal Dehydrogenase 1/ALDH1A1 Antibody, clone 8D7.1
clone 8D7.1, from mouse
Synonym(e):
Retinal Dehydrogenase 1, RALDH 1, RalDH1, ALDH-E1, ALHDII, Aldehyde dehydrogenase family 1 member A1, Aldehyde dehydrogenase, cytosolic
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8D7.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ALDH1A1(216)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Signalübertragung & Neurowissenschaft
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Retinal Dehydrogenase 1/ALDH1A1 in human testis tissue.
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Retinal Dehydrogenase 1/ALDH1A1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable