MABN609
Anti-OCRL/INPP5b Antibody, clone N166A/26
clone N166A/26, from mouse
Synonym(e):
Inositol polyphosphate 5-phosphatase OCRL-1, Lowe oculocerebrorenal syndrome protein
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
N166A/26, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OCRL(4952)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Western Blotting Analysis: A representative lot detected OCRL/INPP5b in COS cell lysates transiently transfected with GFP-tagged OCRL or RFP-tagged INPP5b, and demonstrated a loss of signal in COS cell lysates transiently transfected with untagged Kv2.1 plasmids (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution from a representative lot detected OCRL/INPP5b in human cerebellum and human cardiac myocytes.
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected OCRL/INPP5b in 10 µg of human brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rat brain tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable