MABN391
Anti-FIS1 Antibody, Clone 4D1.1
clone 4D1.1, from mouse
Synonym(e):
FIS-1, FIS 1, FIS1 homolog, Mitochondrial fission 1 protein, hFis1, hFis-1hFis 1, Tetratricopeptide repeat protein 11, Short name=TPR repeat protein 11
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4D1.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FIS1(51024)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Krankheiten
Apoptose - Weiterführende Produkte
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL dilution of this antibody detected FIS1 in 10 µg of Raji cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable