MABN2492
Anti-Green/Red Cone Opsin Antibody, clone 7G8
clone 7G8, from mouse
Synonym(e):
Medium-wave-sensitive opsin 1, Green cone photoreceptor pigment, Green-sensitive opsin, GOP, Long-wave-sensitive opsin 1, Red-sensitive opsin, ROP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7G8, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OPN1MW(2652)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Qualität
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Green/Red Cone Opsin in human retina tissue sections.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung