MABN2433
Anti-TMEM16B Antibody, clone 13B8
clone 13B8, from mouse
Synonym(e):
Anoctamin-2, Transmembrane protein 16B
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
13B8, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Ano2(243634)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected TMEM16B in mouse retina tissue (Courtesy of Dr. Robert Molday, Ph.D., University of British Columbia, Canada).
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected TMEM16B in mouse retinal tissue.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise