MABN160
Anti-Syntenin-1 Antibody, clone 4F4.1
clone 4F4.1, 1 mg/mL, from mouse
Synonym(e):
Syntenin-1, Melanoma differentiation-associated protein 9, MDA-9, Pro-TGF-alpha cytoplasmic domain-interacting protein 18, TACIP18, Scaffold protein Pbp1, Syndecan-binding protein 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F4.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SDCBP(6386)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Syntenin-1 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable