MABN1564
Anti-DYRK1A Antibody, clone 11D9.1
clone 11D9.1, from mouse
Synonym(e):
Dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 1A, EC 2.7.12.1, Dual specificity YAK1-related kinase, HP86, Protein kinase minibrain homolog, MNBH, hMNB
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
11D9.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DYRK1A(1859)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected DYRK1A in human cerebral cortex tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise