MABN1100
Anti-REG1A, clone 1A4 Antibody
ascites fluid, clone 1A4, from rabbit
Synonym(e):
Lithostathine-1-alpha, Islet cells regeneration factor, ICRF, Islet of Langerhans regenerating protein, REG, Pancreatic stone protein, PSP, Pancreatic thread protein, PTP, Regenerating islet-derived protein 1-alpha, REG-1-alpha, Regenerating protein I al
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... REG1A(5967)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Krankheiten
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable