MABF726
Anti-CD86 (B7-2) Antibody (mouse), PE, clone GL-1
clone GL-1 (GL1), 0.2 mg/mL, from rat
Synonym(e):
T-lymphocyte activation antigen CD86, Activation B7-2 antigen, Early T-cell costimulatory molecule 1, ETC-1, CD86
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
PE
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GL-1 (GL1), monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Konzentration
0.2 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG2aκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Cd86(12524)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD86 (B7-2) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable