MABF426
Anti-CD44 Antibody (human/mouse), PE-Cy7, clone IM7
clone IM7, 0.2 mg/mL, from rat
Synonym(e):
CD44 antigen, Extracellular matrix receptor III, ECMR-III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, Hermes antigen, Hyaluronate receptor, Lymphocyte antigen 24, Ly-24, Phagocytic glycoprotein 1, PGP-1, Phagocytic glycoprotein I, PGP-I, CD44
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
PE-Cy7
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
IM7, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
0.2 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD44(960)
mouse ... Cd44(12505)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD44 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable