MABF3228
Anti-Complement C3/C3b Antibody, clone 10C7
Synonym(e):
PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10C7, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 187.15 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
mouse, human
Verpackung
antibody small pack of 100 μL
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1κ
Epitopsequenz
N-terminal half
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... C3(718)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by ELISA with purified native Human Complement C3
ELISA Analysis: Serial dilutions of this antibody detected Human Complement C3, but not Complement C4 protein.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected Complement C3/C3b in ELISA applications (Whipple, E.C., et al. (2007). Mol Immunol. 44(4):377-88).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Complement C3/C3b in Flow Cytometry applications (Sharma, S., et al. (2020). Front Immunol.11:462).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable