MABF3182
Anti-Flt3L Antibody, clone 11C9.10.1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
11C9.10.1, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 26.42 kDa
observed mol wt ~27 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
Epitopsequenz
Extracellular domain
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FLT3LG(2323)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting with recombinant Flt3L protein.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected human recombinant Flt3L.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Flt3L in HeLa and A431 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2