MABE885
Anti-Lin-28B, clone 15G3 Antibody
clone 15G3, from mouse
Synonym(e):
Protein lin-28 homolog B, Lin-28B
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
15G3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LIN28B(389421)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Nuclear Receptors
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Lin28B in K-562 cells (Prof. N. Kim, Seoul National University).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Lin28B in Huh7 cell lysate (Prof. N. Kim, Seoul National University).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Lin28B in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable