MABE636
Anti-monomethyl Histone H3 (Lys4) Antibody, clone RM140
clone RM140, from rabbit
Synonym(e):
Histone H3.3, Histone H3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM140, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
monomethylation (Lys4)
Angaben zum Gen
human ... H3F3B(3021)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Histon-modifizierende Proteine
Qualität
Western Blotting Analysis (WB): 0.5 μg/mL of this antibody detected monomethyl Histone H3 (Lys4) in HeLa acid extract.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable