MABE1886
Anti-BMAL1 (ARNTL) Antibody, clone B1BH2
clone B1BH2, from mouse
Synonym(e):
Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like protein 1, BMAL1b′, Brain and muscle ARNT-like 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
B1BH2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
chicken ... Arntl(374115)
human ... ARNTL(406)
mouse ... Arntl(11865)
rat ... Arntl(29657)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Western Blotting Analysis: A representative lot detected BMAL1 (ARNTL) in Western Blotting applications (Yoshitane, H., et. al. (2009). Mol Cell Biol. 29(13):3675-86; Yoshitane, H., et. al. (2012). EMBO Rep. 13(5):455-61).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected BMAL1 (ARNTL) in NIH/3T3 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit