MABE1818
Anti-PP6C Antibody, clone 7G7
clone 7G7, from mouse
Synonym(e):
Serine/threonine-protein phosphatase 6 catalytic subunit, EC3.1.3.16
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7G7, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPP6C(5537)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PP6C in MCF7 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable