MABE1115
Anti-Pax1 Antibody, clone 5A2
from rat
Synonym(e):
Paired box protein Pax-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Pax1(18503)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Pax1 in Immunohistochemistry applications (Feederle, R., et. al. (2016). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. [Epub ahead of print]; Kist, R., et. al. (2014). PLoS Genet. 10(10):e1004709).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected Pax1 in Embryonic mouse head (E14.5) (Courtesy of Dr. Heiko Peters, Ph.D., Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, United Kingdom).
Western Blotting Analysis: A 1:10 dilution from a representative lot detected Pax1 in d11.5 embryonic vertebral column tissue lysates (Courtesy of Dr. Heiko Peters, Ph.D., Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, United Kingdom).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Pax1 in 10 µg of m ouse esophagus tissue lysate.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable