MABC98
Anti-Sphingosine 1-phosphate receptor 5 (S1P5) Antibody, clone 13F9.1
clone 13F9.1, from mouse
Synonym(e):
Sphingosine 1-phosphate receptor 5, S1P receptor 5, S1P5, Endothelial differentiation G-protein-coupled receptor 8, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-8, S1P receptor Edg-8
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
13F9.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (immunogen homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... S1PR5(53637)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Sphingosine 1-phosphate receptor 5 in 10 µg of Daudi cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable