MABC965
Anti-Prohibitin-1 (PHB1), clone 1G5C1 Antibody
clone 1G5C1, from rat
Synonym(e):
Prohibitin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G5C1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PHB(5245)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Apoptose - Weiterführende Produkte
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Prohibitin-1 (PHB1) in rat liver tissue (Kakehashi, A., et al. (2011). Toxicological Sciences. 119(1):61-72).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Prohibitin-1 (PHB1) in 10 µg of rat liver tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable