MABC603
Anti-SERPINB5 Antibody, clone 5C6.2
clone 5C6.2, from mouse
Synonym(e):
Serpin B5, SERPINB5, Maspin, Peptidase inhibitor 5, PI-5
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5C6.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SERPINB5(5268)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Apoptose - Weiterführende Produkte
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SERPINB5 in human breast tissue.
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SERPINB5 in 10 µg of HCT116 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable