MABC1213
Anti-AMHR2 Antibody, clone 10H8.1
clone 10H8.1, from mouse
Synonym(e):
Anti-Muellerian hormone type-2 receptor, Anti-Muellerian hormone type II receptor, AMH type II receptor, MIS type II receptor, MISRII, MRII
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10H8.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AMHR2(269)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected AMHR2 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable