MABC1207
Anti-CIRP (CIRBP) Antibody, clone 6C7.1
clone 6C7.1, from mouse
Synonym(e):
Cold-inducible RNA-binding protein, A18 hnRNP, Glycine-rich RNA-binding protein CIRP
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6C7.1, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CIRBP(1153)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected CIRP (CIRBP) in 10 µg of Raji human B-cell lymphoma cell lysate.
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected CIRP (CIRBP) in 10 µg of SH-SY5Y human neuroblastoma cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable