MABC1136
Anti-RKIP Antibody, clone 7F12
clone 7F12, from mouse
Synonym(e):
Raf kinase inhibitor protein, Phosphatidylethanolamine-binding protein 1, PEBP-1, HCNPpp, Neuropolypeptide h3, Prostatic-binding protein
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7F12, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PEBP1(5037)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RKIP in HEK293 cell lysates.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise