MAB925
Anti-Rötelvirus-Antikörper, E1, Klon EI-20
clone EI-20, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
German Measles
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EI-20, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Infektionskrankheiten
Infektionskrankheiten – viral
Western Blot
Neutralisiert die Infektiosität.
Endgültige Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable